Läs mer
R&D Systems™ Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Produktkod. 18603410
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18603410 1 mg
1 options
Produktkod. 18603410 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NB82059239
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7676.93 SEK
    6407.10 SEK / 1mg
    Save 1269.83 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beredningsmetod Western Blot, Immunoprecipitation, Electrophoresis, Enzymatic activity analysis, Protein-protein interaction, Tissue specific expression
Kvantitet 1 mg
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produktlinje Novus
Mål Lung