Läs mer
Novus Biologicals™ Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Pneumonia)
Produktkod. 18118619 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18118619 1 mg
1 options
Produktkod. 18118619 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL126408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7995.00 SEK
    7562.10 SEK / 1mg
    Save 432.90 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
The Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Whole Pneumonia) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Vävnad Respiratory
Kvantitet 1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Pneumonia: Lung
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Pneumonia
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Produkttyp Human Lung Whole Tissue Lysate (Adult Pneumonia)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only