Läs mer
Novus Biologicals™ Human Lymph Node Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Produktkod. 18249243 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
18249243 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18249243 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82060602
The Human Lymph Node Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Blood Lymph
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Lymph Node
Cellulär fraktion Membrane
Vävnadsskick Normal
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Koncentration 2 mg/mL
Produkttyp Human Lymph Node Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only