Läs mer
Novus Biologicals™ Human Lymphoma Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor)
Produktkod. 18264352 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18264352 1 mg
1 options
Produktkod. 18264352 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB82059433
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5460.00 SEK
    5160.75 SEK / 1mg
    Save 299.25 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Human Lymphoma Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot
Vävnad Blood Lymph
Kvantitet 1 mg
Förvaringsbuffert HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspecificitet Total Protein - Human Tumor Tissue: Lymphoma
Cellulär fraktion Whole
Vävnadsskick Tumor
Korsreaktivitet Human
Värd art Human
Koncentration 4.1 mg/mL
Produkttyp Human Lymphoma Whole Tissue Lysate (Adult Tumor)
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Livsstadiet Adult
Proteintillstånd Native
Visa mer Visa mindre
For Research Use Only