Läs mer
R&D Systems™ Human Lysyl Oxidase Homolog 2 DuoSet ELISA
Produktkod. 30002095
Change view
Kvantitet:
5 tallrikar
Produktkod. Kvantitet
30002095 5 tallrikar
1 options
Produktkod. 30002095 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer DY263905
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Capture Antibody, Detection Antibody, Recombinant Standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP)
Human Lysyl Oxidase Homolog 2 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human Lysyl Oxidase Homolog 2 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Lysyl Oxidase Homolog 2/LOXL2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysintervall 0.375 to 24 ng/mL
Detekterbara analyter Lysyl Oxidase Homolog 2
Analysera Solid Phase ELISA
Konjugera Biotin
Korsreaktivitet <50%cross-species reactivity observed with species tested
Immunoassay Kit Format 96-well Strip Plate
Produkttyp ELISA Kit
Provtyp Cell Culture Supernatant
Tillräckligt för To run ELISAs on at least 5 x 96-well plates
Målarter Human
För användning med (applikation) ELISA
Gen-ID (Entrez) 4017
Värd art Human
Kvantitet 5 tallrikar
Provvolym 100 μL
Förvaringskrav Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.