Läs mer
Human MAGEA6 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32153335 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32153335 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2589511Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human MAGEA6 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: MAGEA6 knockout HeLa