Läs mer
Invitrogen™ Human MAGP-2/MFAP5 ELISA Utrustning
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Human MAGP-2/MFAP5 kvantifierar human MAGP-2/MFAP5 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant human MAGP-2/MFAP5.
Denna gen kodar för ett 25-kDa mikrofibrilassocierat glykoprotein som är rikt på serin- och treoninrester. Den saknar en hydrofob karboxylterminal och prolin-, glutamin- och tyrosinrika regioner, vilket är egenskaper hos ett besläktat 31-kDa mikrofibrilassocierat glykoprotein (MFAP2). Den nära likheten mellan dessa två proteiner är begränsad till en central region på 60 aa där exakt inriktning av 7 cysteinrester sker. De strukturella skillnaderna tyder på att detta kodade protein har några funktioner som skiljer sig från de för MFAP2.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | AAT9; MAGP2; MAGP-2; MFAP5; MFAP-5; Mikrofibrillassocierat glykoprotein 2; mikrofibrillassocierat glykoprotein-2; mikrofibrillärassocierat protein 5; mikrofibrillär-associerat protein 5; MP25; THE1A-MFAP5 |
| Analysintervall | 0,04 till 10 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.04 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 8076 |
| Gensymbol | MFAP5 |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |