Läs mer
Invitrogen™ Human MAGP-2/MFAP5 ELISA Utrustning
Produktkod. p-7219510
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17195079
Brand: Invitrogen™ EH312RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Human MAGP-2/MFAP5 kvantifierar human MAGP-2/MFAP5 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant human MAGP-2/MFAP5.
Denna gen kodar för ett 25-kDa mikrofibrilassocierat glykoprotein som är rikt på serin- och treoninrester. Den saknar en hydrofob karboxylterminal och prolin-, glutamin- och tyrosinrika regioner, vilket är egenskaper hos ett besläktat 31-kDa mikrofibrilassocierat glykoprotein (MFAP2). Den nära likheten mellan dessa två proteiner är begränsad till en central region på 60 aa där exakt inriktning av 7 cysteinrester sker. De strukturella skillnaderna tyder på att detta kodade protein har några funktioner som skiljer sig från de för MFAP2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer AAT9; MAGP2; MAGP-2; MFAP5; MFAP-5; Mikrofibrillassocierat glykoprotein 2; mikrofibrillassocierat glykoprotein-2; mikrofibrillärassocierat protein 5; mikrofibrillär-associerat protein 5; MP25; THE1A-MFAP5
Analysintervall 0,04 till 10 ng/ml
Analyskänslighet 0.04 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 8076
Gensymbol MFAP5
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål MFAP5
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter