Läs mer
R&D Systems™ Human MAN1A1 (NP_005898.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18721437
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18721437 10 μg
1 options
Produktkod. 18721437 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8000.00 SEK
    7563.15 SEK / 10µg
    Save 436.85 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen MAN1A1
Tillträdesnummer NP_005898.2
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Infoga typ 1975 bp
Gen-ID (Entrez) 4121
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg