Läs mer
R&D Systems™ Human MANBA/Beta-Mannosidase (NP_005899.3) VersaClone cDNA
Produktkod. 18780527
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18780527 10 μg
1 options
Produktkod. 18780527 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3249
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Gen MANBA
Tillträdesnummer NP_005899.3
Gen-ID (Entrez) 4126
Gene Alias beta-mannosidase, EC 3.2.1.25, Lysosomal beta A mannosidase, MANB1, MANB1mannanase, Mannanase, Mannase, mannosidase, beta A, lysosomal
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg