Läs mer
Human MAP3K11 (MLK3) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32143099 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32143099 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2575171Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human MAP3K11 (MLK3) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: MAP3K11 (MLK3) knockout HeLa