Läs mer
Abcam Mänsklig MAPK8 knockout U-2 OS-cellinje
Produktkod. 32157589 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 000 000 celler
2 x 1 000 000 celler
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32157589 1 000 000 celler
32140860 2 x 1 000 000 celler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 32157589 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2771811000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MAPK8 KO-cellinje finns att beställa. KO validerad av Next Generation Sequencing. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9; X = 1 bp insättning efter Pro59 av WT-proteinet Frameshift: 100%. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 10000...
MAPK8 KO-cellinje finns att beställa. KO validerad av Next Generation Sequencing. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd med CRISPR/Cas9; X = 1 bp insättning efter Pro59 av WT-proteinet Frameshift: 100%. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 Celler/flaska. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 Celler/flaska.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO