Läs mer
Abcam Mänsklig MAT2B (TGR) knockout HEK-293T cellinje
Produktkod. 32157688 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Produktkod. Kvantitet
32157688 2 x 1 000 000 celler
1 options
Produktkod. 32157688 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2667122x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MAT2B KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 16 bp deletion i exon 1 och 5 bp deletion i exon 1. För att beställa både knockout och wild-type kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockou...
MAT2B KO-cellinje finns att beställa. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 16 bp deletion i exon 1 och 5 bp deletion i exon 1. För att beställa både knockout och wild-typ kontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/flaska. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO