Läs mer
Gibco™ Humana MATE1 (G) SLC-transportörceller
Produktkod. 17156632 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
8 –10M celler
Produktkod. Kvantitet
17156632 8 –10M celler
1 options
Produktkod. 17156632 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer GM1114G
 Begränsad artikel
I lager
HEK293-celler som övergående överuttrycker transportproteinet OATP2B1 solute carrier (SLC)
  • TRANSiPORT Human MATE1 (G) SLC-transportörceller är HEK293-celler som tillfälligt överuttrycker transportproteinet OATP2B1 lösta ämnen (SLC). Bärare av lösta ämnen är en superfamilj av membrantransportörer som kan påverka farmakokinetik och läkemedelsexponering genom att styra transporten av lösta ämnen in och ut ur celler. MATE1 SLC-transportproteinet finns i hepatocyter.
  • Bedöm potentialen för transportörmedierad läkemedelsmetabolism
  • Lättanvänt format
  • Få resultat av hög kvalitet med ett stort signal-brusförhållande
  • Cellbaserade analyser kan utföras med användning av radioisotopmärkta föreningar, fluorescensmärkta föreningar eller icke-märkta föreningar. Mängden substrat som transporteras in i cellerna kan mätas direkt med hjälp av en vätskescintillationsräknare, fluorescensplattläsare eller LC-MS/MS, vilket möjliggör direkt utvärdering av SLC-transportöraktivitet.
  • Mock (G) SLC-transportörceller (kat. nr. GM1101G) som inte överuttrycker SLC-transportören är tillgängliga för användning som en negativ experimentell kontroll. Vissa föreningar kan uppvisa höga bakgrundsnivåer av transport på grund av närvaron av endogena transportörer eller icke-specifik bindning.
  • Det bekväma produktformatet möjliggör datagenerering på två dagar från upptining av cellerna till slutresultat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i flytande kväveångfas.
Celllinje 293 (HEK)
Typ av kultur Däggdjurscellodling
Art Människa
Produkttyp SLC Transporter Cell
Kvantitet 8 –10M celler