Läs mer
R&D Systems™ Human Mcl-1 (NP_068779.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18718309
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. 18718309
Brand: R&D Systems™ RDC3059
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen Mcl-1
Tillträdesnummer NP_068779.1
Gen-ID (Entrez) 4170
Gene Alias bcl2-L-3, BCL2L3, BCL2L3MGC104264, Bcl-2-like protein 3, Bcl-2-related protein EAT/mcl1, EAT, induced myeloid leukemia cell differentiation protein Mcl-1, Mcl1, Mcl-1, mcl1/EAT, MCL1-ES, MCL1L, MCL1S, MGC1839, myeloid cell leukemia ES, myeloid cell leukemia sequence 1 (BCL2-related), TM
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg