Läs mer
Gibco™ Human Melanocyt Growth Supplement-2 (HMGS-2), PMA-fri
Produktkod. 10584404
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10584404 5 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10584404 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer S0165
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Human Melanocyte Growth Supplement-2, PMA-fri (HMGS-2)
En steril, koncentrerad (100X) lösning avsedd för användning med Medium 254 eller Medium 254CF för att odla humana epidermala melanocyter. Varje 5 ml flaska HMGS-2 innehåller alla tillväxtfaktorer, hormoner och vävnadsextrakt som är nödvändiga för odling av humana epidermala melanocyter och är den korrekta mängden tillskott för en 500 ml flaska med medium.
När en 500 ml flaska med medium kompletteras med HMGS-2 är de slutliga koncentrationerna av komponenterna i det kompletterade mediet:
  • Fetalt bovint serum (0,5 %)
  • Grundläggande fibroblasttillväxtfaktor (3 ng/ml)
  • Extrakt från bovint hypofys (0,2 %)
  • Heparin (3 μg/ml)
  • Hydrokortison (0,18 μg/ml)
  • Rekombinant human insulinliknande tillväxtfaktor-I (1 g/μml)
  • Transferrin (5 μg/ml)
  • Endotelin-1 (10 nM)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -20 °C).
    Celltyp Däggdjursceller
    Koncentration 100 X
    Produkttyp Tillväxttillägg
    Sterilitet Sterila
    Produktlinje Cascade Biologics
    Kvantitet 5 ml
    Frakt skick Torr is
    Källa Människa
    Art Människa