Läs mer
Gibco™ Human Melanocyt Growth Supplement (HMGS)
Produktkod. 10378213 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10378213 5 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10378213 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer S0025
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Human Melanocyt Growth Supplement (HMGS)
En steril, koncentrerad (100X) lösning avsedd för användning med Medium 254 eller Medium 254CF för att odla humana epidermala melanocyter. Varje 5 ml flaska HMGS innehåller alla tillväxtfaktorer, hormoner och vävnadsextrakt som är nödvändiga för odling av humana epidermala melanocyter och är den korrekta mängden tillskott för en 500 ml flaska basalmedium 254 eller medium 254CF.
När en 500 ml flaska med medium kompletteras med HMGS är de slutliga koncentrationerna av komponenterna i det kompletterade mediet:
  • Bovint hypofysextrakt (BPE) (0,2 % v/v)
  • Fetalt bovint serum (0,5 % v/v)
  • Rekombinant human insulinliknande tillväxtfaktor-I (1 g/μml)
  • Bovint transferrin (5 μg/ml)
  • Grundläggande fibroblasttillväxtfaktor (3 ng/ml)
  • Hydrokortison (0,18 μg/ml)
  • Heparin (3 μg/ml)
  • Phorbol 12-myristat 13-acetat (PMA) (10 ng/ml)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -20 °C).
    Celltyp Däggdjursceller
    Koncentration 100 X
    Form Vätska
    Produkttyp Tillväxttillägg
    Sterilitet Sterila
    Produktlinje Cascade Biologics
    Kvantitet 5 ml
    Frakt skick Torr is
    Källa Människa
    Art Människa