Läs mer
Abcam Människans MELK knockout HCT116-cellinje
Produktkod. 32141598 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Produktkod. Kvantitet
32141598 2 x 1 000 000 celler
1 options
Produktkod. 32141598 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2668962x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
MELK KO-cellinjen finns att beställa. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp deletion i exon 9 och insättning av selektionskassetten i exon 9. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 100000...
MELK KO-cellinjen finns att beställa. KO validerad av Western blot. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 1 bp deletion i exon 9 och insättning av selektionskassetten i exon 9. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO