Läs mer
R&D Systems™ Human Metabolic Luminex™ Performance Premixed Kit
Kvantitet:
10 Plex
11 Plex
12 Plex
2 Plex
3 Plex
4 Plex
5 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 6 Plex |
| Art | Human |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |