Läs mer
R&D Systems™ Human METTL14 (NP_066012.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18768028
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18768028 10 μg
1 options
Produktkod. 18768028 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC2986
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3475.00 SEK
    3285.45 SEK / 10µg
    Save 189.55 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen METTL14
Tillträdesnummer NP_066012.1
Gen-ID (Entrez) 57721
Gene Alias EC 2.1.1, EC 2.1.1.-, KIAA1627, KIAA1627methyltransferase-like protein 14, methyltransferase like 14
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg