Läs mer
GIBCO™ Human Microsomes, 20 Donors, Female Donors
Kvantitet:
0.5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Target-Based ADME/Tox Assays, Biochemical ADME Assays, Enzymes and Proteins for ADME, Hepatocytes and Hepatic Models, Industrial and Applied Science, Pharma and Biopharma |
| Vävnad | Liver |
| Kvantitet | 0.5 mL |
| Cellulär fraktion | Microsomes |
| Värd art | Human |
| Koncentration | 20 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Store between -60°C and -85°C. |