Läs mer
GIBCO™ Human Microsomes, 20 Donors, Male Donors
:
Microsome, 20 male donors
Specifikationer
Specifikationer
| Givarkälla | Pooled |
| Kön | Male |
| Fysisk form | Frozen |
| Vävnad | Liver |
| Värd art | Human |
| Koncentration | 20 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Store between -60°C and -85°C. |
| Livsstadiet | Adult |
| Formatera | Tube |
| Subcellulär lokalisering | Microsomes |
| Visa mer |