Beskrivning
KE00248 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). MIF ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen MIF. Analysen känner igen human MIF. En antikropp specifik för MIF har förbelagts på mikrobrunnarna. MIF-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp av biotinylerad specifik för MIF för att detektera det infångade MIF-proteinet. För signalutveckling tillsätts Sterptravidin-HRP, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens. En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
Specifikationer
Specifikationer
| Analyskänslighet | 56.5 pg/mL |
| Analysera | Smörgås |
| Provtyp | Bröstmjölk, Plasma, Serum, Urin |
| Tillräckligt för | 96 tester |
| För användning med (applikation) | Smörgås ELISA |
| Kvantitet | 1 x 96 brunnsplatta |
| Mål | Människa |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Human MIF ELISA Kit, 96 RXN
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P330-Skölj munnen.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine