Läs mer
Human MKNK2 (MNK2) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32143880 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32143880 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2585171Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Human MKNK2 (MNK2) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: MKNK2 (MNK2) knockout HEK-293T