Läs mer
Human MMADHC knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32154441 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32154441 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2585181Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Human MMADHC knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: MMADHC knockout HEK-293T