Läs mer
Invitrogen™ Human MMP-12 ELISA Utrustning
Produktkod. 17155099
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Produktkod. 17155099
Brand: Invitrogen™ EH327RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Human MMP-12 kvantifierar human MMP-12 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant humant MMP-12.
Proteiner från familjen matrismetalloproteinas (MMP) är involverade i nedbrytningen av extracellulär matris i normala fysiologiska processer, såsom embryonal utveckling, reproduktion och vävnadsremodellering, såväl som i sjukdomsprocesser, såsom artrit och metastaser. De flesta MMP utsöndras som inaktiva proproteiner som aktiveras när de klyvs av extracellulära proteinaser. Man tror att proteinet som kodas av denna gen klyvs i båda ändarna för att ge det aktiva enzymet, men denna bearbetning har inte beskrivits fullständigt. Enzymet bryter ned lösligt och olösligt elastin. Det kan spela en roll i aneurysmbildning och studier på möss tyder på en roll i utvecklingen av emfysem. Genen är en del av ett kluster av MMP-gener som lokaliseras till kromosom 11q22. 3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer 3.4.24.65; AV378681; HME; Makrofagelastas; Makrofag metalloelastas; makrofag-metalloelastas; matrismetalloproteas; matrismetallopeptidas 12; matrismetallopeptidas 12 (makrofagelastas); matrismetalloproteinas 12; matrismetalloproteinas 12 (makrofagelastas); matrismetalloproteinas-12; MIG; MGC138506; Mme; Mmel; MMP; MMP12; MMP-12; MMPs
Analysintervall 0,04 till 10 ng/ml
Analyskänslighet 0.04 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 4321
Gensymbol Mmp12
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål MMP12
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.