Läs mer
Invitrogen™ Human MMP-12 ELISA Utrustning
Kvantitet:
10 x 96 tester
5 x 96 tester
96 tester
Beskrivning
Human MMP-12 kvantifierar human MMP-12 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant humant MMP-12.
Proteiner från familjen matrismetalloproteinas (MMP) är involverade i nedbrytningen av extracellulär matris i normala fysiologiska processer, såsom embryonal utveckling, reproduktion och vävnadsremodellering, såväl som i sjukdomsprocesser, såsom artrit och metastaser. De flesta MMP utsöndras som inaktiva proproteiner som aktiveras när de klyvs av extracellulära proteinaser. Man tror att proteinet som kodas av denna gen klyvs i båda ändarna för att ge det aktiva enzymet, men denna bearbetning har inte beskrivits fullständigt. Enzymet bryter ned lösligt och olösligt elastin. Det kan spela en roll i aneurysmbildning och studier på möss tyder på en roll i utvecklingen av emfysem. Genen är en del av ett kluster av MMP-gener som lokaliseras till kromosom 11q22. 3.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | 3.4.24.65; AV378681; HME; Makrofagelastas; Makrofag metalloelastas; makrofag-metalloelastas; matrismetalloproteas; matrismetallopeptidas 12; matrismetallopeptidas 12 (makrofagelastas); matrismetalloproteinas 12; matrismetalloproteinas 12 (makrofagelastas); matrismetalloproteinas-12; MIG; MGC138506; Mme; Mmel; MMP; MMP12; MMP-12; MMPs |
| Analysintervall | 0,04 till 10 ng/ml |
| Analyskänslighet | 0.04 ng/mL |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| För användning med (utrustning) | Kolorimetrisk mikroplattläsare |
| Gen-ID (Entrez) | 4321 |
| Gensymbol | Mmp12 |
| Interassay CV | <12% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.