Läs mer
R&D Systems™ Human MMP-3 (AAA36321.1) VersaClone cDNA
Produktkod. 18773337
Change view
:
10 μg
Produktkod.
18773337 10 μg
1 options
Produktkod. 18773337 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC3092
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen MMP-3
Tillträdesnummer AAA36321.1
Koncentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulering cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Infoga typ 1447 bp
Gen-ID (Entrez) 4314
Gene Alias CHDS6, EC 3.4.24, EC 3.4.24.17, matrix metallopeptidase 3 (stromelysin 1, progelatinase), matrix metalloproteinase 3 (stromelysin 1, progelatinase), Matrix metalloproteinase-3, MGC126102, MGC126103, MMP3, MMP-3, proteoglycanase, SL-1, STMY, STMY1MGC126104, STR1, Stromelysin 1, stromelysin-1, Transin-1
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg