Läs mer
Abcam Människa/Mus/Råtta ERK2-kit ELISA
Produktkod. 32119220 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 384 Tester
1 x 96 Tester
10 x 96 tester
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32119220 1 x 96 Tester
32111988 10 x 96 tester
32119061 1 x 384 Tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 32119220 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab3175501x96Tests
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Human/Mouse /Rat ERK2 ELISA Kit är ett enkel-wash 90-minuters Simplestep som används för att kvantifiera människa/mus/råtta ERK2 med en känslighet på 18,483 pg/ml. Analysen använder ett enkelt mix-wash-read-protokoll med endast ett inkubations- och ett tvättsteg.
Human/Mouse /Rat ERK2 ELISA Kit är ett enkel-wash 90-minuters Simplestep som används för att kvantifiera människa/mus/råtta ERK2 med en känslighet på 18,483 pg/ml. Analysen använder ett enkelt mix-wash-read-protokoll med endast ett inkubations- och ett tvättsteg.
- Kolorimetrisk smörgås ELISA - 450 nm avläsning: fungerar på vilken standardplåtläsare som helst
- Olika format för olika behov: 10x96-plattor för bulkbeställningar och 384-brunnsplatta för högre genomströmning
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Analysintervall 78,125 till 5000 pg/ml
Analyskänslighet 18.483 pg/mL
Innehåll och lagring 4 °C
Detekterbara analyter Mapk1 (ERK2)
Analysera Människa/Mus/Råtta ERK2-kit ELISA
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Immunoassay Kit Format Smörgås ELISA Utrustning
Produkttyp Smörgås ELISA
Provtyp Celllysater, Vävnadsextrakt
Tillräckligt för 96 tester
För användning med (applikation) ELISA
Gen Mapk1
Immunoassay Kit Grade RUO
Inkubationstid 60 minuter
Mätområde 78,125 till 5000 pg/ml
Protein Mapk1
Kvantifieringsintervall 78,125 till 5000 pg/ml
Kvantitet 1 x 96 Tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Onkologi
Frakt skick Blue Ice
Mål Mapk1 (ERK2)
Target Kit heter Mapk1 (ERK2)
Testtid 90 minuter
Total analystid 90 minuter
Detektionsgräns 78.125 pg/mL