missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Human/Mouse/Rat GSK-3 beta Alexa Fluor 350-conjugated Antibody, R&D Systems™

Rat Monoclonal Antibody
Brand: R&D Systems IC2506U-100UG
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
GSK-3 beta Monoclonal specifically detects GSK-3 beta in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
Specifikationer
| GSK-3 beta | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| P49841 | |
| GSK3B | |
| E. coli-derived recombinant human GSK-3 beta Met1-Thr420 Accession # P49841 | |
| RUO | |
| 2932 | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry | |
| 272536 | |
| Alexa Fluor 350 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
| EC 2.7.11, EC 2.7.11.26, glycogen synthase kinase 3 beta, glycogen synthase kinase-3 beta, GSK3 beta, GSK-3 beta, GSK3B, GSK3beta isoform | |
| Rat | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects human, mouse, and rat GSK-3 beta in ELISAs and Western blots. Does not cross-react with recombinant human GSK-3 alpha . | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only (RUO)
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering