missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Human/Mouse/Rat Phospho-MKK4 (S257/T261) Antibody, R&D Systems™

Produktkod. 18032742
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18032742 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18032742 Leverantör R&D Systems Leverantörsnummer AF2990

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

MKK4/MEK4 Polyclonal specifically detects MKK4/MEK4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen MKK4/MEK4 (p tyr261)
Användningsområden Western Blot, Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration LYOPH
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
Gene Alias c-Jun N-terminal kinase kinase 1, dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 4, JNK activating kinase 1, JNK-activated kinase 1, JNK-activating kinase 1, JNKK, JNKK1, JNKK1MAPK/ERK kinase 4, MAP kinase kinase 4, MAP2K4, MAPKK4, MEK4, MEK4MEK 4, mitogen-activated protein kinase kinase 4, MKK4SAPK/ERK kinase 1, PRKMK4, PRKMK4MAPKK 4, SEK1, SERK1, SERK1EC 2.7.12.2
Gensymboler MAP2K4
Värd art Rabbit
Immunogen Phosphopeptide containing human MKK4 S257/T261 site
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6416
Testspecificitet Detects human, mouse, and rat MKK4 when dually phosphorylated at sites corresponding to S257 and T261 of human MKK4.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.