Läs mer
Proteintech™ Människa/mus/råtta SNAP25 ELISA Utrustning
Produktkod. 16851456 Handla allt Proteintech Produkter
Change view
Målarter:
Människa, Mus, Råtta
Produktkod. Målarter
16851456 Människa, Mus, Råtta
1 options
Produktkod. 16851456 Leverantör Proteintech™ Leverantörsnummer KE0003196T
KE00031 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). SNAP25 ELISA kit ska användas för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av endogen SNAP25.
  • Dockning och fusion av synaptisk vesikelmembran förmedlas av lösligt N-etylmaleimid-sensitive factor attachment protein receptors (SNARE) komplex som är beläget på vesikelmembranet (v-SNAREs) och målmembranet (t-SNAREs). Förutom VAMP2 och STX1A är SNAP25 en annan nyckelkomponent i SNARE-kärnkomplexet och är känt för att vara involverat i att reglera frisättning av neurotransmittorer.
  • Dess palmitoyleringsdomän är belägen i mitten av molekylen som innehåller fyra cysteinrester och mutation av cysteinerna tar bort palmitoylering och dess membranbindande aktivitet. Som ett viktigt presynaptiskt plasmamembranprotein har SNAP25 kopplats till minne och inlärning genom dess effekt på långsiktig potentiering i hippocampus, vilket spelar en avgörande roll i den synaptiska funktionen hos specifika neuronala system.
  • Det har rapporterats att SNAP25-nivåerna minskade signifikant i hjärnvävnadshomogenat hos patienter med senare stadier av Alzheimers sjukdom jämfört med kontrollerna, medan nivåerna av SNAP25 var signifikant ökade i cerebrospinalvätska (CSF) i gruppen med en biomarkörprofil för Alzheimers sjukdom än i gruppen med en kontrollbiomarkörprofil.
  • Analysen känner igen human SNAP25. En antikropp specifik för SNAP25 har förbelagts på mikrobrunnarna. SNAP25-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation.
  • Efter omfattande tvättning tillsätts ytterligare en antikropp specifik för SNAP25 för att detektera det fångade SNAP25-proteinet. För signalutveckling tillsätts pepparrotsperoxidas (HRP)-konjugerad antikropp, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens.
  • En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_003072
Analysintervall 15,6 till 1000 pg/ml
Analyskänslighet 6 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Människa, Mus, Råtta
Gen-ID (Entrez) 6616
Värd art Människa/mus/råtta
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 3.5 hr.
UniProt ID P60880
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Human/Mouse/Rat SNAP25 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine