Läs mer
Ambion™ människa och mus Silencer™ siRNA-bibliotek, anpassat, på plattan
Produktkod. 10733257
Change view
Innehåll och lagring:
Rumstemperatur
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Innehåll och lagring Förpackningsstorlek
10733257 Rumstemperatur Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10733257 Leverantör Ambion™ Leverantörsnummer AM81832
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
människa och mus Silencer™ siRNA-bibliotek, anpassat, på plattan
Silencer™ siRNA Libraries har kombinationer av Silencer™ Fördesignade siRNA, och när de är tillgängliga, Silencer™ Validerad siRNA, i 96-brunnars eller 384-brunnars plattor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Beskrivning Biblioteket SiRNA i plattan, anpassad, har kombinationer av fördesignade siRNA:er för ljuddämpare och, när tillgängliga, ljuddämparvaliderade siRNA:er, i plattor med 96 eller 384 brunnar
Produkttyp Bibliotek SiRNA i plattan