Läs mer
Proteintech™ Människa/mus SMN ELISA Utrustning
Produktkod. 16831456 Handla allt Proteintech Produkter
Målarter:
Människa, Mus
Produktkod. 16831456
Brand: Proteintech™ KE0002796T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
KE00027 är en fastfas sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA ). SMN ELISA kit är utformat för kvantitativ bestämning av SMN i prover av mänskligt och musursprung
  • En antikropp specifik för SMN har förbelagts på mikrobrunnarna.
  • SMN-proteinet i prover fångas upp av den belagda antikroppen efter inkubation. Efter omfattande tvättning tillsätts en annan antikropp specifik för SMN för att detektera det infångade SMN-proteinet.
  • För signalutveckling tillsätts pepparrotsperoxidas (HRP)-konjugerad antikropp, följt av tetrametyl-bensidin (TMB) reagens.
  • En lösning som innehåller svavelsyra används för att stoppa färgutvecklingen och färgintensiteten som är proportionell mot mängden bundet protein är mätbar vid 450 nm med korrektionsvåglängden inställd på 630 nm.
  • Överlevnadsmotorneuron (SMN)-protein som krävs för effektiv sammansättning av små nukleära ribonukleoproteinkomplex (snRNP) kodas av nästan identiska telomera respektive centromera former av SMN-genen.
  • Både SMN1- och SMN2-generna uttrycker SMN-protein, men mängden funktionellt fullängdsprotein som produceras av SMN2 är mycket mindre än den som produceras av SMN1 på grund av den alternativa splitsningen.
  • SMN-genen uttrycks konstitutivt i många olika vävnader inklusive hjärna, njure, lever och ryggmärg, medan motorneuroner är särskilt sårbara för minskade SMN-proteinnivåer. Deletion eller mutationsinaktivering av SMN1-genen orsakar spinal muskelatrofi (SMA ), en dödlig genetisk sjukdom som kännetecknas av förlust av motorneuroner i ryggmärgen.
  • Frånvaron av SMN1 kan delvis kompenseras av SMN2 och SMN2-uttrycksnivån är associerad med SMA stränghet. Detta kit är för kvantitativ bestämning av SMN-proteinnivå in vivo.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_059107
Analysintervall 62,5 till 4000 pg/ml
Analyskänslighet 6 pg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 13485
Detektionsmetod Smörgås ELISA , dubbel antikropp
Immunoassay Kit Format Överdragen ELISA Utrustning
Provtyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Målarter Människa, Mus
Gen-ID (Entrez) 6607
Värd art Människa/mus
Immunoassay Kit Grade Fast
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10%
Frakt skick Blå is
Förvaringskrav -20 °C till +4 °C
Total analystid 3.5 hr.
UniProt ID Q16637
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 96TEST Human B7-H3/CD276 ELISA Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine