Läs mer
Human MPDU1 (SL15) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32154976 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32154976 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2589681Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Human MPDU1 (SL15) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: MPDU1 (SL15) knockout HEK-293T