Läs mer
Invitrogen™ Human Myeloperoxidase Instant ELISA™ Utrustning
Produktkod. 15501547
Change view
Kvantitet:
128 tester
Förpackningsstorlek:
128 tester
Produktkod. Kvantitet unitSize
15501547 128 tester 128 tester
1 options
Produktkod. 15501547 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer BMS2038INST
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Humant myeloperoxidas (Hu MPO) ELISA kvantifierar Hu MPO i humant serum, plasma, buffrad lösning eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu MPO. Metodens princip The Human MPO solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Myeloperoxidas (MPO) är ett hemprotein som syntetiseras under myeloiddifferentiering och är en huvudkomponent i neutrofila azurofila granuler. Den produceras som en enkelkedjig prekursor och klyvs därefter till en lätt och tung kedja. Den mogna MPO är en tetramer som består av 2 lätta kedjor och 2 tunga kedjor. Detta enzym är ansvarigt för att producera hypohalösa syror som är centrala för neutrofilers mikrobicida aktivitet. Sjukdomar som är associerade med MPO inkluderar myeloperoxidasbrist och Alzheimers sjukdom, familjär, 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P05164
Analysintervall 156 till 10 000 pg/ml
Analyskänslighet 26 pg/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 4353
Gensymbol MPO
Interassay CV 9.5%
Intraassay CV 6.2
Kit Innehåll Förbelagd mikroplatta med 96 brunnar, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Provspädningsmedel, lyofiliserats, Standard (8-brunnars remsor x 4), Tvätta buffertkoncentrat, Substratlösning, Provspädningsmedel, Stoppa lösning, Lysbuffert 10x, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 128 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 10μ L, Serum 10μ L, Supernatant 10μ L
Förvaringskrav -20 °C
Synonym Myeloperoxidas
Mål Myeloperoxidas
Testtid 15 minuter
Total analystid 3 timmar 10 minuter