Läs mer
R&D Systems™ Human MRP2 (NP_000383.2) VersaClone cDNA
Produktkod. 18787728
Change view
Kvantitet:
10 μg
Produktkod. Kvantitet
18787728 10 μg
1 options
Produktkod. 18787728 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer RDC2996
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Gen MRP2
Tillträdesnummer NP_000383.2
Gen-ID (Entrez) 1244
Gene Alias ABC30, ABCC2, ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 2, Canalicular multidrug resistance protein, canalicular multispecific organic anion transporter 1, CMOAT, CMOAT1, CMOATABC30, CMRP, DJS, KIAA1010, MRP2ATP-binding cassette sub-family C member 2, Multidrug resistance-associated protein 2
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Art Human
Kvantitet 10 μg