Läs mer
Invitrogen™ Human MRP3 Vesicles
Produktkod. 10314920 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10314920 0.5 mL Varje
1 options
Produktkod. 10314920 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer GM0021
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Human MRP3 Vesicles are insect derived purified plasma membranes with inserted MRP3 transport protein (Multidrug Resistance-associated Protein 3, ABCC3). Our Human MRP3 Vesicles can be used to evaluate test compounds and drug interactions with MRP3 in in vitro assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Fysisk form Frozen
Kvantitet 0.5 mL
Renhet Research Grade
Värd art Human
Produkttyp Human Vesicle
Innehåll och lagring Store at -80°C.
Formatera Vial
Frakt skick Dry Ice