Läs mer
Abcam Människans MRPL2 knockout HEK-293T cellinje
Produktkod. 32158017 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 1 000 000 celler
Produktkod. Kvantitet
32158017 2 x 1 000 000 celler
1 options
Produktkod. 32158017 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2666982x1000000Cells_
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
MRPL2 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 100 bp deletion i exon 1 och 43 bp insättning i exon 1 samt 7 bp deletion i exon 1. För att beställa både knockout och wild-typ kontrollceller: välj 2 x 1000000 Cel...
MRPL2 KO-cellinje tillgänglig för beställning. KO validerad. Gratis vildtypkontroll tillgänglig. Knockout uppnådd genom att använda CRISPR/Cas9, 100 bp deletion i exon 1 och 43 bp insättning i exon 1 samt 7 bp deletion i exon 1. För att beställa både knockout- och wildtypkontrollceller: välj 2 x 1000000 celler/ampull. För att beställa endast knockout-celler: välj 1000000 celler/ampull'.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 1 000 000 celler
Regulatorisk status RUO