Läs mer
Human MTRNR2L8 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32158008 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32158008 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2632651Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Human MTRNR2L8 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: MTRNR2L8 knockout HEK-293T