Läs mer
Novus Biologicals™ Human Multi-tissue Tissue MicroArray (Alzheimer's)
Produktkod. 18684811 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
5 Slides
Produktkod. Kvantitet
18684811 5 Slides
1 options
Produktkod. 18684811 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP278119
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9800.00 SEK
    9268.35 SEK / Paket med 5
    Save 531.65 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 Slides
Art Human
För användning med (applikation) Please bake slides at 60C for 30 minutes before use.