Läs mer
Novus Biologicals™ Human Multiple Tumor Tissue MicroArray (Tumor)
Produktkod. 18682780
Change view
Kvantitet:
5 Slides
Produktkod. Kvantitet
18682780 5 Slides
1 options
Produktkod. 18682780 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP278108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8835.00 SEK
    8353.80 SEK / Paket med 5
    Save 481.20 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 Slides
Art Human
För användning med (applikation) Please bake slides at 60C for 30 minutes before use.