Läs mer
Human MVB12A (FAM125A) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32157617 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32157617 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2632671Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Human MVB12A (FAM125A) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: MVB12A (FAM125A) knockout HeLa