Läs mer
Human MYC (c-Myc) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32142006 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32142006 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2638501Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Human MYC (c-Myc) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: MYC (c-Myc) knockout HEK-293T
Specifikationer
För användning med (applikation) Western Blot