missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Abnova™ Human MYCL2 Partial ORF (AAB97938.1, 258 a.a. - 358 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Produktkod.: 16191535

Abnova™ Human MYCL2 Partial ORF (AAB97938.1, 258 a.a. - 358 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Produktkod. p-7095241
25 ug
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 ug
25 ug
Förpackningsstorlek:
10µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16191535

Brand: Abnova™ H00004611Q01.25ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Sequence: AAQSCQPKPIHYDTENWTKKKYHSYLERKRRNDQRSRFLALRDEVPALASCSRVSKVMILVKATEYLHELAEAEERMATEKRQLECQRRQLQKRIEYLSSY

Specifikationer

Tillträdesnummer AAB97938.1
För användning med (applikation) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulering 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 4611
Molekylvikt (g/mol) 36.85kDa
Namn MYCL2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 25 ug
Immunogen AAQSCQPKPIHYDTENWTKKKYHSYLERKRRNDQRSRFLALRDEVPALASCSRVSKVMILVKATEYLHELAEAEERMATEKRQLECQRRQLQKRIEYLSSY
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Regulatorisk status RUO
Vanligt namn MYCL2
Gensymbol MYCL2
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Uttryckssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Visa mer Visa mindre
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Abnova™ Human MYCL2 Partial ORF (AAB97938.1, 258 a.a. - 358 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis