Läs mer
Human NARF (IOP2) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32156403 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32156403 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2632721Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Human NARF (IOP2) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: NARF (IOP2) knockout HeLa