Läs mer
Human NDUFA7 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Produktkod. 32142309 Handla allt Abcam Produkter
Produktkod. 32142309 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2589911Kit
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Human NDUFA7 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: NDUFA7 knockout HEK-293T