Learn More
Abnova™ Human NDUFS8 Partial ORF (NP_002487, 27 a.a. - 136 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
4515.00 SEK - 6845.00 SEK
Especificaciones
Accession Number NP_002487
For Use With (Application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulation 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gene ID (Entrez) 4728
Molecular Weight (g/mol) 37.84kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
16131785
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Abnova™
H00004728-Q01.10UG
10 ug
4515.00 SEK
10µg
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 29-05-2024
to see stock.
16141785
missing translation for 'viewDocuments' Detalles de la promoción
Abnova™
H00004728-Q01.25UG
25 ug
6845.00 SEK
25µg
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Estimated Shipment: 29-05-2024
to see stock.
Descripción
Descripción
Sequence: LHSSAVAATYKYVNMQDPEMDMKSVTDRAARTLLWTELFRGLGMTLSYLFREPATINYPFEKGPLSPRFRGEHALRRYPSGEERCIACKLCEAICPAQAITIEAEPRADG
Especificaciones
Especificaciones
NP_002487
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TYKY
NDUFS8
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4728
NDUFS8 (Human) Recombinant Protein (Q01)
LHSSAVAATYKYVNMQDPEMDMKSVTDRAARTLLWTELFRGLGMTLSYLFREPATINYPFEKGPLSPRFRGEHALRRYPSGEERCIACKLCEAICPAQAITIEAEPRADG
RUO
NDUFS8
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados