Läs mer
Invitrogen™ Human Nectin-2/CD112 ELISA Utrustning
Produktkod. 17105109
Change view
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17105109 5 x 96 tester
17104633 96 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17105109 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EH331RBX5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Human Nectin-2/CD112 kvantifierar human Nectin-2/CD112 i serum, plasma, supernatant. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant humant Nectin-2/CD112.
Denna gen kodar för ett enkelpassage typ I-membranglykoprotein med två Ig-liknande C2-typdomäner och en Ig-liknande V-typdomän. Detta protein är en av plasmamembrankomponenterna i adherens junctions. Det fungerar också som en ingång för vissa mutanta stammar av herpes simplex-virus och pseudorabies-virus, och det är involverat i cell-till-cell-spridning av dessa virus. Variationer i denna gen har associerats med skillnader i svårighetsgraden av multipel skleros. Alternativa transkriptionella splitsningsvarianter, som kodar för olika isoformer, har karakteriserats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer AI325026; AI987993; Cd112; Herpesvirusinträdesmediator B; herpesvirus inträde mediator B; herpesvirusinträdesprotein B; hveB; mHveB; Mph; Murint herpesvirus inträdeprotein B; murint herpesvirus inträdesprotein B; nektincelladhesionsmolekyl 2; NECTIN2; nektin-2; Poliovirusreceptorhomolog; poliovirusreceptorrelaterad 2; poliovirusreceptorliknande 2; poliovirusreceptorrelaterad 2; poliovirusreceptorrelaterad 2 (herpesvirusinträdesmediator B); poliovirusreceptorrelaterat protein 2; poliovirus känslighet; PRR2; Pvr; Pvrl2; PVRR2; Pvs
Analysintervall 0,05 till 10 ng/ml
Analyskänslighet 0.05 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 5819
Gensymbol NECTIN2
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 5 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål Nektin 2
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter