Läs mer
Invitrogen™ Human Nectin-2/CD112 ELISA Utrustning
Produktkod. 17767703
Change view
Kvantitet:
10 x 96 tester
Produktkod. Kvantitet
17767703 10 x 96 tester
1 options
Produktkod. 17767703 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EH331RBX10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Denna gen kodar för ett enkelpassage typ I-membranglykoprotein med två Ig-liknande C2-typdomäner och en Ig-liknande V-typdomän. Detta protein är en av plasmamembrankomponenterna i adherens junctions. Det fungerar också som en ingång för vissa mutanta stammar av herpes simplex-virus och pseudorabies-virus, och det är involverat i cell-till-cell-spridning av dessa virus. Variationer i denna gen har associerats med skillnader i svårighetsgraden av multipel skleros. Alternativa transkriptionella splitsningsvarianter, som kodar för olika isoformer, har karakteriserats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer Q92692
Analysintervall 0,05 till 10 ng/ml
Analyskänslighet 0.05 ng/mL
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 5819
Gensymbol NECTIN2
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 10 x 96 tester
Regulatorisk status RUO
Provvolym Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Mål Nektin 2
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter